2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
T2491-1G T2491-5G
TCIAT2491-1GEA 105 EUR
TCIAT2491-1G TCIAT2491-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11112189
Núm. CAS: 92052-29-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +9.0 deg (C=1, CHCl3)