Tetrahydropyran-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
T2493-5G T2493-25G
TCIAT2493-5GEA 43 EUR
TCIAT2493-5G TCIAT2493-25G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00031016
Núm. CAS: 5337-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8146f94a76989a8dc7974897179d22932be5d1d&vid=b8146f94a76989a8dc7974897179d22932be5d1d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C