4-Thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Thiazole-4-carboxylic acid
T2494-1G
T2494-5G
TCIAT2494-1GEA
53
EUR
TCIAT2494-1G
TCIAT2494-5G
4-Thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Thiazolecarboxylic acid
Formula:
C₄H₃NO₂S MW: 129.1371 g/mol |
Número MDL:
MFCD00623589 Núm. CAS: 3973-08-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |