2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trivinylcyclotriboroxan - Pyridine Complex
T2498-1G T2498-5G
TCIAT2498-1GEA 65 EUR
TCIAT2498-1G TCIAT2498-5G
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Trivinylboroxin pyridine complex
Formula: C₁₁H₁₄B₃NO₃
MW: 240,67 g/mol
Número MDL: MFCD03839440
Núm. CAS: 95010-17-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C