Tamoxifen citrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Z)-1-(4-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene Citrate
T2510-1G T2510-5G
TCIAT2510-1GEA 83 EUR
TCIAT2510-1G TCIAT2510-5G
Tamoxifen citrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tamoxifen citrate
Formula: C₂₆H₂₉NO
MW: 563.65 g/mol
Pto. de fusión: 142°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058321
Núm. CAS: 54965-24-1
EINECS: 259-415-2
Índice Merck: 14,09048
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %