5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2521-1G
T2521-5G
TCIAT2521-1GEA
38
EUR
TCIAT2521-1G
TCIAT2521-5G
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester ≥96.0% (by GC, titration analysis)
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₀H₁₅BN₂O₂ |
Número MDL:
MFCD05155223 Núm. CAS: 321724-19-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |