2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
T2523-25G T2523-5G
TCIAT2523-25GEA 33 EUR
TCIAT2523-25G TCIAT2523-5G
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane ≥97.0% (por GC)
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
Formula: C₁₂H₂₄O₄Si₄
MW: 344,66 g/mol
Pto. de fusión: -44°C
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00040293
Núm. CAS: 2554-06-5
EINECS: 219-863-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %