Tizanidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine hydrochloride, Tizanidine HCl, 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole Hydrochloride
T2527-25G
T2527-5G
TCIAT2527-25GEA
108
EUR
TCIAT2527-25G
TCIAT2527-5G
Tizanidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Tizanidine hydrochloride
Formula:
C₉H₈ClN₅S Pto. de fusión: 280°C |
Número MDL:
MFCD00798231 Núm. CAS: 64461-82-1 Índice Merck: 14,09485 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |