1,1,3,3-Tetrabutylurea ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2537-25G T2537-5G
TCIAT2537-25GEA 102 EUR
TCIAT2537-25G TCIAT2537-5G
1,1,3,3-Tetrabutylurea ≥98.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetrabutylurea
Formula: C₁₇H₃₆N₂O
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00042901
Núm. CAS: 4559-86-8
EINECS: 224-929-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %