2-(Trimethylsilyl)ethyl-3-Nitro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxylic Acid 2-(Trimethylsilyl)ethyl Ester, 3-Nitro-1-[2-(trimethylsilyl)ethoxycarbonyl]-1H-1,2,4-triazole, Teoc-NT, 2-(Trimethylsilyl)ethyl 3-Nitro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate
T2544-1G
T2544-5G
TCIAT2544-1GEA
96
EUR
TCIAT2544-1G
TCIAT2544-5G
2-(Trimethylsilyl)ethyl-3-Nitro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Trimethylsilyl)ethyl-3-Nitro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate
Formula:
C₈H₁₄N₄O₄Si MW: 258,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD11042686 Núm. CAS: 1001067-09-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |