2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2547-25G T2547-5G
TCIAT2547-25GEA 1059 EUR
TCIAT2547-25G TCIAT2547-5G
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₃N
MW: 207.58 g/mol
Pto. Ebullición: 53°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11042687
Núm. CAS: 61881-19-4
UN: 2924
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %