Triisopropoxyvanadium(V) oxide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2548-25G T2548-5G
TCIAT2548-25GEA 140 EUR
TCIAT2548-25G TCIAT2548-5G
Triisopropoxyvanadium(V) oxide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Triisopropoxyvanadium(V) oxide
Formula: C₉H₂₁O₄V
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: –2°C
Densidad: 1,04
Pto. de inflamación: 70°C
Número MDL: MFCD00015017
Núm. CAS: 5588-84-1
EINECS: 226-997-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %