2',3',5'-Tri-O-acetyluridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T2549-25G
T2549-5G
TCIAT2549-25GEA
222
EUR
TCIAT2549-25G
TCIAT2549-5G
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine
Formula:
C₁₅H₁₈N₂O₉ |
Número MDL:
MFCD00023795 Núm. CAS: 4105-38-8 EINECS: 223-881-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 127.0 to 131.0 deg-C |