(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2552-1G T2552-200MG
TCIAT2552-1GEA 82 EUR
TCIAT2552-1G TCIAT2552-200MG
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 52°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00085303
Núm. CAS: 7175-81-7
UN: 2943
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +18.0 deg (C=2, MeOH)