2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2556-25G T2556-5G
TCIAT2556-25GEA 150 EUR
TCIAT2556-25G TCIAT2556-5G
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
Formula: C₉H₂₁N₃Si₃
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00054934
Núm. CAS: 5505-72-6
EINECS: 226-848-3
UN: 3267
ADR: 8,III