Tri-p-tolylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2558-25G T2558-5G
TCIAT2558-25GEA 290 EUR
TCIAT2558-25G TCIAT2558-5G
Tri-p-tolylamine ≥98.0% (por GC)
Tri-p-tolylamine
Formula: C₂₁H₂₁N
Pto. Ebullición: 170°C
Número MDL: MFCD00674043
Núm. CAS: 1159-53-1
EINECS: 214-595-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C