2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2559-25G
T2559-5G
TCIAT2559-25GEA
73
EUR
TCIAT2559-25G
TCIAT2559-5G
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formula:
C₁₂H₁₁NO |
Número MDL:
MFCD00173749 Núm. CAS: 15128-52-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 223.0 to 229.0 deg-C |