Trimethyl(vinyloxy)silane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2561-1G T2561-5G
TCIAT2561-1GEA 23 EUR
TCIAT2561-1G TCIAT2561-5G
Trimethyl(vinyloxy)silane ≥95.0% (por GC)
Trimethyl(vinyloxy)silane
Formula: C₅H₁₂OSi
MW: 116,24 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: -19°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00054764
Núm. CAS: 6213-94-1
EINECS: 228-281-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %