Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
T2563-1G T2563-200MG
TCIAT2563-1GEA 397 EUR
TCIAT2563-1G TCIAT2563-200MG
Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate ≥96.0% (by HPLC)
Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate
Formula: C₆₀H₈₀O₁₂
Número MDL: MFCD00145373
Núm. CAS: 97600-39-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C