2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranosyl fluoride ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2567-1G
T2567-5G
TCIAT2567-1GEA
201
EUR
TCIAT2567-1G
TCIAT2567-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranosyl fluoride ≥95.0% (por GC)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranosyl fluoride
Formula:
C₁₄H₁₉FO₉ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
174511-17-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |