4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Pinacol Borane
T2572-25G T2572-5G
TCIAT2572-25GEA 135 EUR
TCIAT2572-25G TCIAT2572-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₆H₁₃BO₂
MW: 127.98 g/mol
Pto. Ebullición: 43°C
Pto. de inflamación: 5°C
Número MDL: MFCD00674030
Núm. CAS: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %