(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2578-1G T2578-5G
TCIAT2578-1GEA 99 EUR
TCIAT2578-1G TCIAT2578-5G
(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane ≥94.0% (por GC)
(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
Formula: C₁₀H₁₈S
Pto. Ebullición: 84°C
Núm. CAS: 5718-75-2
EINECS: 227-219-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%