(1S,4S,5S)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2579-1G
T2579-5G
TCIAT2579-1GEA
89
EUR
TCIAT2579-1G
TCIAT2579-5G
(1S,4S,5S)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane ≥98.0% (por GC)
(1S,4S,5S)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
Formula:
C₁₀H₁₈S |
Núm. CAS:
1208985-45-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 97.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +65.0 to +69.0 deg (neat) |