(+)-Terpinen-4-ol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (+)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (+)-4-Hydroxy-4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene, (+)-p-Menth-1-en-4-ol
T2581-25G T2581-5G
TCIAT2581-25GEA 117 EUR
TCIAT2581-25G TCIAT2581-5G
(+)-Terpinen-4-ol ≥93.0% (por GC)
(+)-Terpinen-4-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00077431
Núm. CAS: 2438-10-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Enantiomeric ratio (GC) (+) >65, (-) <35
Specific gravity (20/20) 0.9320 to 0.9440
Refractive index n20/D 1.4770 to 1.4810