3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T2587-1G T2587-5G
TCIAT2587-1GEA 68 EUR
TCIAT2587-1G TCIAT2587-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Formula: C₄H₂F₆O₃
Pto. Ebullición: 153°C
Número MDL: MFCD00190631
Núm. CAS: 662-22-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C