1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Teoc-OBt
T2590-1G
T2590-5G
TCIAT2590-1GEA
115
EUR
TCIAT2590-1G
TCIAT2590-5G
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole ≥98.0% (by HPLC)
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole
Formula:
C₁₂H₁₇N₃O₃Si |
Núm. CAS:
113306-55-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 14.30 to 15.80 % |