N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (2-(trimethylsilyl)ethyl) carbonate, Teoc-OSu
T2591-1G T2591-5G
TCIAT2591-1GEA 36 EUR
TCIAT2591-1G TCIAT2591-5G
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide
Formula: C₁₀H₁₇NO₅Si
MW: 259,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683467
Núm. CAS: 78269-85-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C