2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T2601-25G
T2601-5G
TCIAT2601-25GEA
342
EUR
TCIAT2601-25G
TCIAT2601-5G
2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole
Formula:
C₁₅H₁₅N Pto. Ebullición: 127°C |
Número MDL:
MFCD00723378 Núm. CAS: 74470-85-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |