Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) ∼63% in isopropanol (IPA)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Titanium(IV) Acetylacetonate, Acetylacetone Titanium(IV) Salt
T2610-25G T2610-500G
TCIAT2610-25GEA 16 EUR
TCIAT2610-25G TCIAT2610-500G
Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) ∼63% in isopropanol (IPA)
Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV)
Formula: C₂₀H₂₈O₈Ti
MW: 444,30 g/mol
Número MDL: MFCD00045004
Núm. CAS: 17501-79-0
EINECS: 241-511-0
UN: 1219
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 63.0 to 68.0 w/w%