4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(4-carbazol-9-ylphenyl)amine, 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, Tris(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine, TCTA
T2616-1G T2616-5G
TCIAT2616-1GEA 74 EUR
TCIAT2616-1G TCIAT2616-5G
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine
Formula: C₅₄H₃₆N₄
MW: 740.91 g/mol
Pto. de fusión: 266°C
Número MDL: MFCD03093250
Núm. CAS: 139092-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %