Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate) ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Tris(3-mercaptopropionyloxymethyl)propane
T2619-500G T2619-25G
TCIAT2619-500GEA 83 EUR
TCIAT2619-500G TCIAT2619-25G
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate) ≥85.0% (por GC)
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate)
Formula: C₁₅H₂₆O₆S₃
MW: 398,55 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00046842
Núm. CAS: 33007-83-9
EINECS: 251-336-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a15687812137d17cc1e5037082238499bee33c0&vid=5a15687812137d17cc1e5037082238499bee33c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %