1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
T2624-1G T2624-5G
TCIAT2624-1GEA 89 EUR
TCIAT2624-1G TCIAT2624-5G
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole ≥97.0% (by HPLC)
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formula: C₁₀H₁₀F₃IO
MW: 330,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10567056
Núm. CAS: 887144-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b18ca522e21b9ca18dc3121cb895d7f6786b468&vid=7b18ca522e21b9ca18dc3121cb895d7f6786b468&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C