2,3,4,5-Tetramethoxytoluene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetramethoxy-5-methylbenzene
T2626-25G T2626-5G
TCIAT2626-25GEA 104 EUR
TCIAT2626-25G TCIAT2626-5G
2,3,4,5-Tetramethoxytoluene ≥97.0% (por GC)
2,3,4,5-Tetramethoxytoluene
Formula: C₁₁H₁₆O₄
MW: 212,25 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD07370118
Núm. CAS: 35896-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdde814d9ca7c3d18f633b0e086deec662cabd9e&vid=cdde814d9ca7c3d18f633b0e086deec662cabd9e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %