Trimethylsilyl trifluoroacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trifluoroacetic Acid Trimethylsilyl Ester
T2629-25G T2629-5G
TCIAT2629-25GEA 141 EUR
TCIAT2629-25G TCIAT2629-5G
Trimethylsilyl trifluoroacetate ≥95.0% (por GC)
Trimethylsilyl trifluoroacetate
Formula: C₅H₉F₃O₂Si
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 13°C
Número MDL: MFCD00000413
Núm. CAS: 400-53-3
EINECS: 206-923-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %