2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2635-1G
T2635-5G
TCIAT2635-1GEA
110
EUR
TCIAT2635-1G
TCIAT2635-5G
2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione ≥98.0% (por GC)
2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00135278 Núm. CAS: 19576-08-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |