2,4,6-Triphenylboroxin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,4,6-Triphenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, Phenyl boronic acid anhydride
T2640-25G T2640-5G
TCIAT2640-25GEA 138 EUR
TCIAT2640-25G TCIAT2640-5G
2,4,6-Triphenylboroxin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,6-Triphenylboroxin
Formula: C₁₈H₁₅B₃O₃
Número MDL: MFCD00014587
Núm. CAS: 3262-89-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C