1,3,5-Tri-O-benzoyl-ɑ-D-ribofuranose ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose, 1,3,5-Tri-O-benzoyl-a-D-ribofuranose
T2641-25G
T2641-5G
TCIAT2641-25GEA
208
EUR
TCIAT2641-25G
TCIAT2641-5G
1,3,5-Tri-O-benzoyl-ɑ-D-ribofuranose ≥97.0% (by HPLC)
1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Formula:
C₂₆H₂₂O₈ |
Número MDL:
MFCD00080818 Núm. CAS: 22224-41-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +82.0 to +88.0 deg (C=1, CHCl3) |