Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
DOTA(OtBu)₃, 2-(4,7,10-Tris(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)acetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic Acid Tri-tert-butyl Ester, 4,7,10-Tri-(t-butyloxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl-acetic acid hydrobromide salt, DOTA-tri(t-butyl ester)
T2642-1G
T2642-100MG
TCIAT2642-1GEA
251
EUR
TCIAT2642-1G
TCIAT2642-100MG
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
Formula:
C₂₈H₅₂N₄O₈ MW: 572.74 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02259697 Núm. CAS: 137076-54-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |