1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,4''-Dibromo-5'-(4-bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T2644-1G
T2644-5G
TCIAT2644-1GEA
25
EUR
TCIAT2644-1G
TCIAT2644-5G
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Formula:
C₂₄H₁₅Br₃ Pto. de fusión: 263°C |
Número MDL:
MFCD00362911 Núm. CAS: 7511-49-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |