4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2645-1G
T2645-5G
TCIAT2645-1GEA
76
EUR
TCIAT2645-1G
TCIAT2645-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide ≥95.0% (por GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
Formula:
C₆H₁₃O₃P MW: 164,14 g/mol |
Número MDL:
MFCD09836231 Núm. CAS: 16352-18-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 102.0 to 109.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)