1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5'-(4-Carboxyphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid
T2647-1G T2647-5G
TCIAT2647-1GEA 104 EUR
TCIAT2647-1G TCIAT2647-5G
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene
Formula: C₂₇H₁₈O₆
MW: 438,44 g/mol
Pto. de fusión: 325°C
Número MDL: MFCD10000888
Núm. CAS: 50446-44-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %