Tris(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
T2671-1G T2671-5G
TCIAT2671-1GEA 104 EUR
TCIAT2671-1G TCIAT2671-5G
Tris(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Tris(2-pyridylmethyl)amine
Formula: C₁₈H₁₈N₄
Número MDL: MFCD14708176
Núm. CAS: 16858-01-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C