(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trietoxisilano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2675-25G T2675-5G
TCIAT2675-25GEA 31 EUR
TCIAT2675-25G TCIAT2675-5G
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trietoxisilano ≥96.0% (por GC)
(3-(2,3-Epoxipropoxi)propil)trietoxisilano
Formula: C₁₂H₂₆O₅Si
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de inflamación: 118°C
Número MDL: MFCD01311705
Núm. CAS: 2602-34-8
EINECS: 220-011-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f9d2b17c0dd9c805e75996f9a8f045e8d962e3&vid=f0f9d2b17c0dd9c805e75996f9a8f045e8d962e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %