L-Threonine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(2S,3R)-Benzyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-Thr-OBzl.HCl
T2677-1G
T2677-5G
TCIAT2677-1GEA
31
EUR
TCIAT2677-1G
TCIAT2677-5G
L-Threonine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
L-Threonine benzyl ester hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₅NO₃ MW: 245,70 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00038977 Núm. CAS: 33645-24-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -10.0 to -12.0 deg (C=1, EtOH) |