Pentacloruro de tántalo, anhidro ≥95.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

T2684-5G T2684-25G
TCIAT2684-5GEA 30 EUR
TCIAT2684-5G TCIAT2684-25G
Pentacloruro de tántalo, anhidro ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Pentacloruro de tántalo
Formula: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Pto. Ebullición: 239°C
Pto. de fusión: 220°C
Número MDL: MFCD00011253
Núm. CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,09054

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR