4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2686-25G T2686-5G
TCIAT2686-25GEA 283 EUR
TCIAT2686-25G TCIAT2686-5G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Pto. Ebullición: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839944
Núm. CAS: 54903-50-3
EINECS: 259-389-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda892a5c9b0ac7d2b85d2df12352722d39ba56c&vid=eda892a5c9b0ac7d2b85d2df12352722d39ba56c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %