2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2688-1G
T2688-5G
TCIAT2688-1GEA
87
EUR
TCIAT2688-1G
TCIAT2688-5G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyridine
Formula:
C₁₂H₈F₃N |
Número MDL:
MFCD08235168 Núm. CAS: 203065-88-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 74.0 to 78.0 deg-C |