2',3',5'-Tri-O-acetylguanosine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T2692-1G T2692-5G
TCIAT2692-1GEA 94 EUR
TCIAT2692-1G TCIAT2692-5G
2',3',5'-Tri-O-acetylguanosine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2',3',5'-Tri-O-acetylguanosine
Formula: C₁₆H₁₉N₅O₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00057054
Núm. CAS: 6979-94-8
EINECS: 230-242-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -27.0 deg (C=0.4, EtOH)