1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2697-1G
T2697-5G
TCIAT2697-1GEA
98
EUR
TCIAT2697-1G
TCIAT2697-5G
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Formula:
C₁₂H₁₂O₆ Pto. de fusión: 380°C |
Núm. CAS:
64198-16-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Elemental analysis (Carbon) | 56.00 to 57.70 % |