Tricyclo[6.4.0.0(2,7)]dodecane-1,8:2,7-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Octahydrobiphenylene-4a,8b:4b,8a-tetracarboxylic Dianhydride, Octahydro-4a,8b:4b,8a-bis(methanooxymethano)biphenylene-9,11,12,14-tetraone
T2698-25G T2698-5G
TCIAT2698-25GEA 665 EUR
TCIAT2698-25G TCIAT2698-5G
Tricyclo[6.4.0.0(2,7)]dodecane-1,8:2,7-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por GC)
Tricyclo[6.4.0.0(2,7)]dodecane-1,8:2,7-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₆H₁₆O₆
MW: 304,30 g/mol
Pto. de fusión: 283°C
Núm. CAS: 738-90-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %